Learn More
6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 1078-19-9 |
| Formule moléculaire | C11H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD00001695 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C1CCCC2=C1C=CC(OC)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |