Learn More
6-Méthoxy-4-pyrimidinamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Methoxy-4-pyrimidinamine |
| CAS | 696-45-7 |
| Formule moléculaire | C5H7N3O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Amino-6-methoxy-pyrimidine,, 4-Amino-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-aminopyrimidine, 6-Methoxy-4-pyrimidinamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | COc1cc(N)ncn1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.13 |
| Poids de la formule | 125.0589 |