Learn More
6-Methoxy-8-nitroquinoline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methoxy-8-nitroquinoline |
| CAS | 85-81-4 |
| Formule moléculaire | C10H8N2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00006802 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=[N+](C1=C2N=CC=CC2=CC(OC)=C1)[O-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |