Learn More
6-méthoxy-8-nitroquinoléine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10173780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10173780 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10173780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195600010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-8-nitroquinoline
Note relative au nom 99%
CAS 85-81-4
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158°C to 162°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H8N2O3
Numéro MDL MFCD00006802
Quantité 1 g
Beilstein 21, II, 54
Synonyme quinoline, 6-methoxy-8-nitro, 6-methoxy-8-nitro-quinoline, 8-nitro-6-methoxyquinoline, methyl 8-nitro-6-quinolyl ether, unii-ats412o1xo, ats412o1xo, pubchem9433, acmc-209q7l, 5-21-03-00248 beilstein handbook reference, ksc655o7n
Clé InChI MIMUSZHMZBJBPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C2C(=C1)C=CC=N2)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 6-méthoxy-8-nitroquinoléine
Poids moléculaire (g/mol) 204.18
CID PubChem 6822
Poids de la formule 204.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement