Learn More
Acide 6-méthoxyindole-2-carboxylique, TRC
Code produit 30479445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479445 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479445 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26280025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid
CAS 16732-73-3
Formule moléculaire C10H9NO3
Quantité 25 g
Synonyme 6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic Acid, 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid, NSC 27988
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-7-3-2-6-4-9(10(12)13)11-8(6)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc2cc([nH]c2c1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 6-méthoxy-1H-indole-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 191.18
Poids de la formule 191.0582