Learn More
6-Méthoxyindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methoxyindole |
| CAS | 3189-13-7 |
| Formule moléculaire | C9H9NO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 6-Methoxy-1H-indole, 6-(Methyloxy)-1H-indole, NSC 92517 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-8-3-2-7-4-5-10-9(7)6-8/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc[nH]c2c1 |
| Nom IUPAC | 6-méthoxy-1H-indole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.17 |
| Poids de la formule | 147.0684 |