Learn More
Acide 6-léthoxynaphthalène-2-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329605 5 g 5g
11319605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19060.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 156641-98-4 | C11H11BO3 | 202.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156641-98-4
Formule moléculaire C11H11BO3
Poids moléculaire (g/mol) 202.02
Numéro MDL MFCD03093087
Clé InChI GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
CID PubChem 4641692
Nom IUPAC Acide (6-méthoxynaphthalen-2-yl)boronique
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
Point de fusion ∽245°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 7636998
Poids de la formule 202.02
Pourcentage de pureté 95%