Learn More
6-méthoxynicotinonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10477442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10477442 1 g 1g
10397204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10477442 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04785DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 15871-85-9
Formule moléculaire C7H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.138
Numéro MDL MFCD00084981
Clé InChI DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxynicotinonitrile, 2-methoxypyridine-5-carbonitrile, 6-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy-5-cyanopyridine, 5-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy, 6-metoxynicotinonitrile, pubchem15154
CID PubChem 2736776
Nom IUPAC 6-méthoxypyridine-3-carbonitrile
SMILES COC1=NC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxynicotinonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 97%