Learn More
6-Méthoxypyridine-2-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487377 5 g 5g
15477377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34432.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54221-96-4 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54221-96-4
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD05664030
Clé InChI YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxypicolinaldehyde, 6-methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-6-pyridinecarboxaldehyde, 2-formyl-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde, pubchem15345, acmc-1aulb, ksc490s1l
CID PubChem 12325392
Nom IUPAC 6-méthoxypyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(=N1)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Indice de réfraction 1.531
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 96%