Learn More
6-Méthoxypyridine-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445910 1 g 1g
11455910 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26515.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 65873-72-5 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65873-72-5
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD02683446
Clé InChI CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxynicotinaldehyde, 6-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxypyridine, 2-methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxy-pyridine, 6-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 6-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, pubchem5152
CID PubChem 3364576
Nom IUPAC 6-methoxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Point de fusion 49°C to 52°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%