Learn More
Acide 6-méthoxysalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416868
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15416868 10 g 10g
15406868 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60397.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3147-64-6
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00674090
Clé InChI AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
CID PubChem 591524
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-6-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxysalicylic acid
Point de fusion 134°C to 138°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%