Learn More
Acide 6-méthoxysalicylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methoxysalicylic Acid |
| CAS | 3147-64-6 |
| Formule moléculaire | C8H8O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Hydroxy-6-methoxybenzenecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | OC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-hydroxy-6-méthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.15 |
| Poids de la formule | 168.04 |