Learn More
6-Méthyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, TRC
Code produit 30481127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481127 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33745425MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
CAS 5196-20-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Quantité 25 mg
Synonyme 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 1,3-dihydro-6-methyl-, 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-Methyl-8-oxa-4-azabicyclo[4.3.0]nona-1,3,5-trien-2-ol
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
SMILES Cc1ncc2COCc2c1O
Nom IUPAC 6-méthyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633
Pourcentage de pureté >95