Learn More
6-méthyl-1-indanone, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11348506
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11348506 5 g 5g
11338506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11348506 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17559.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24623-20-9
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00275729
Clé InChI DBOXRDYLMJMQBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-1-indanone, 6-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methylindan-1-one, 6-methyl-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methyl, 2,3-dihydro-6-methylinden-1-one, pubchem8851, acmc-209gdm, 6-methyl-indane-1-one
CID PubChem 2795093
Nom IUPAC 6-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES CC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-1-indanone
Point de fusion 57°C to 59°C
Point d’ébullition 124°C to 126°C (11 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1448005
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98%