Learn More
6-Methyl-1-octanol, TRC
Code produit 30475314
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30475314 100 mg 100mg
30474636 500 mg 500mg
30474250 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30475314 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM219480100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38514-05-5
Formule moléculaire C9H20O
Poids moléculaire (g/mol) 144.25
Nom IUPAC 6-methyloctan-1-ol
SMILES CCC(C)CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-1-octanol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H20O/c1-3-9(2)7-5-4-6-8-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Poids de la formule 144.1514