Learn More
Hydrate de 6-méthyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, Thermo Scientific™
Code produit 10537893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10537893 1 g 1g
10492483 10 g 10g
10652265 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10537893 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB06840DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 7143-82-0
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD00039720
Clé InChI QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methylpyridazin-3-ol hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one hydrate, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3-one hydrate, 3-methyl-1h-pyridazin-6-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h ;-one hydrate, 6-methyl-2-hydropyridazin-3-one, hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazine-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one-water 1/1
CID PubChem 2774632
SMILES CC1=NNC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one hydrate
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 1 g
Nom IUPAC 6-méthyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Poids de la formule 128.14
Pourcentage de pureté 90%