Learn More
Sel disodique de 6-méthyl-2-méthylthio-4,7(3H,8H)-ptéridinedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methyl-2-methylthio-4,7(3H,8H)-pteridinedione Disodium Sal |
| CAS | 1189712-51-3 |
| Formule moléculaire | C8 H6 N4 O2 S . 2 Na |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8N4O2S.2Na/c1-3-6(13)10-5-4(9-3)7(14)12-8(11-5)15-2;;/h1-2H3,(H2,10,11,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].CSc1nc([O-])c2nc(C)c([O-])nc2n1 |
| Nom IUPAC | disodium;6-méthyl-2-méthylsulfanylptéridine-4,7-diolate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.2 |
| Poids de la formule | 268.0007 |