Learn More
Acide 6-méthyl-2-oxo-5-phényl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylique, TRC
Code produit 30331199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331199 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331199 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB49646050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 10176-79-1
Formule moléculaire C13H11NO3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2
Nom IUPAC Acide 6-méthyl-2-oxo-5-phényl-1H-pyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 229.23
Poids de la formule 229.0739