Learn More
6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 99%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one |
| CAS | 29976-75-8 |
| Formule moléculaire | C16H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD00017461 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=C1C=C(C)C=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.27 |
| Pourcentage de pureté | 99% |