Learn More
6-méthyl-2-pyridinecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10791725 1 g Flacon en verre -
10429481 5 g Flacon en verre 5g
10035953 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10791725 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127570010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1122-72-1 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-72-1
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Numéro MDL MFCD00006291
Clé InChI AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
CID PubChem 70737
Nom IUPAC 6-méthylpyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 31°C to 33°C
Couleur Jaune à marron
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH(C5H3N)COH
Indice de réfraction 1.527
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 750g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ether and acetone
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.