Learn More
6-Méthyl-2-pyridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326899
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326899 25 g 25g
11306899 1 g 1g
11316899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26794.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1122-71-0 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Use as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
À utiliser comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Faible solubilité dans l’eau, haute soluble dans l’éthanol, l’acide acétique. Soluble dans le benzène, le toluène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des puissants agents oxydants, des puissants agents réducteurs. Stocker sous une atmosphère inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-71-0
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00023520
Clé InChI JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
CID PubChem 70736
Nom IUPAC (6-méthylpyridine-2-yl)méthanol
SMILES CC1=CC=CC(CO)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-2-pyridinemethanol
Point de fusion 32°C to 34°C
Point d’ébullition 105°C to 108°C (12 mmHg)
Point d’éclair 109°C (228°F)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Low soluble in water,high soluble in ethanol,acetic acid. Soluble in benzene,toluene.
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 98%