Learn More
6-méthyl-2-thiouracile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469116 250 g 250g
11459116 50 g 50g
11354719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17982.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-04-2 | C5H6N2OS | 142.18 g/mol
6-Methyl-2-thiouracil is mainly used in surgical preparation of mild hyperthyroidism, thyroid storm, hyperthyroidism and postoperative treatment. It is used in the treatment of hyperthyroidism. It is used as a drug, which is applied to decrease the formation of stored thyroid hormone and thyroglobulin in the thyroid gland.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Méthyl-2-thiouracil est principalement utilisé dans la préparation chirurgicale d’hyperthyroïdie légère, de crise thyréotoxique, d’hyperthyroïdie et de traitement postopératoire. Il est utilisé dans le traitement de l’hyperthyroïdie. Il est utilisé comme médicament, qui est appliqué pour diminuer la formation de l’hormone thyroïdienne stockée et de la thyroglobuline dans la glande thyroïde.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Légèrement soluble dans le méthanol, l’acétone, l’éther diéthylique, l’eau, l’ammoniac et les hydroxydes alcalins. Insoluble dans le benzène et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-04-2
Formule moléculaire C5H6N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 142.18
Numéro MDL MFCD00006040
Clé InChI HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
CID PubChem 667493
ChEBI CHEBI:82346
Nom IUPAC 6-méthyle-2-sulfanyllidène-1H-pyrimidine-4-one
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-2-thiouracil
Point de fusion ∼329°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 115648
Merck Index 14,6128
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol,acetone,diethyl ether,water,ammonia and alkali hydroxides. Insoluble in benzene and chloroform.
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté 98%