Learn More
6-Méthyl-2-thiouracile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methyl-2-thiouracil |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| Poids de la formule | 142.0201 |