Learn More
6-Méthyl-3(2H)-pyridazinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431798 5 g 5g
11421798 1 g 1g
11364639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14471.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13327-27-0 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13327-27-0
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD00039720
Clé InChI QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methylpyridazin-3 2h-one, 6-methyl-3 2h-pyridazinone, 6-methylpyridazin-3-ol, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one, 6-methyl-3-pyridazinone, 3-hydroxy-6-methylpyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-methyl, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 6me3oxopyridaz
CID PubChem 83346
Nom IUPAC 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
SMILES CC1=NNC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Point de fusion 143°C to 145°C
Quantité 5 g
Beilstein 109928
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 98%