Learn More
6-méthyl-3,5-heptadien-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377256 5 g 5g
11387256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09169.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1604-28-0 | C8H12O | 124.183 g/mol
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one is used in the preparation of (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-Méthyl-3,5-heptadien-2-one est utilisé dans la préparation du (RS)-(E)-2,6-diméthyl-1,2-époxy-3,5-heptadiène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1604-28-0
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.183
Numéro MDL MFCD00043647
Clé InChI KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Synonyme 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
CID PubChem 5370101
Nom IUPAC (3E)-6-méthylhepta-3,5-dien-2-one
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Densité 0.89
Point d’ébullition 95°C to 96°C (20 mmHg)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.534
Quantité 5 g
Beilstein 1699937
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 124.18
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-3,5-heptadien-2-one