Learn More
6-méthyl-3,5-heptadiène-2-one, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15502323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15502323 5 g 5g
15512323 25 g 25g
15522323 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15502323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1604-28-0
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Clé InChI KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Synonyme 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
CID PubChem 5370101
Nom IUPAC (3E)-6-méthylhepta-3,5-dien-2-one
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one
Densité 0.8930g/mL
Point d’ébullition 168.0°C
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.893
Poids de la formule 124.18
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one