Learn More
6-Méthyle-4-trifluorométhyl-2 (1 H)-pyridone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
0.25g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335787 1 g 1g
11420590 0.25 g 0.25g
11325787 5 g 5g
11345787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11335787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043467.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 22123-19-9 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22123-19-9
Formule moléculaire C7H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.126
Numéro MDL MFCD00042479
Clé InChI CDRMKCNOGIBXOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridinone, 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone,6-methyl-4-trifluoromethyl, 2-hydroxy-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, acmc-1cb5l
CID PubChem 2782992
Nom IUPAC 6-méthyl-4-(trifluorométhyl)-1H-pyridine-2-one
SMILES CC1=CC(=CC(=O)N1)C(F)(F)F
Specifica
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-4-trifluoromethyl-2 (1H)-pyridone
Point de fusion 129°C to 130°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.