Learn More
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31074877
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31074877 1 g
31074805 250 mg
31058404 100 mg
31071495 5 g
31064119 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31074877 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1096951g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
CAS 22123-19-9
Formule moléculaire C7H6F3NO
Numéro MDL MFCD00042479
Quantité 1 g
SMILES O=C1C=C(C(F)(F)F)C=C(C)N1
Poids moléculaire (g/mol) 177.12
Pourcentage de pureté 95%