Learn More
6-Méthyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinone |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11) |
| Poids de la formule | 152.095 |