Learn More
6-Méthyl Nornicotine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methyl Nornicotine |
| CAS | 90872-72-3 |
| Formule moléculaire | C10 H14 N2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Pyridine, 2-methyl-5-(2-pyrrolidinyl)-, 2-Picoline, 5-(2-pyrrolidinyl)- (7CI), 2-Methyl-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine, 6-Methyl nornicotine, (RS)-6-Methylnornicotine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-8-4-5-9(7-12-8)10-3-2-6-11-10/h4-5,7,10-11H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C2CCCN2 |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-5-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
| Poids de la formule | 162.1157 |