Learn More
6-Methylchroman-4-one, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30979685
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30979685 5 g
30974539 10 g
30975635 250 mg
30978068 25 g
30975252 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30979685 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD118295g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylchroman-4-one
CAS 39513-75-2
Formule moléculaire C10H10O2
Numéro MDL MFCD00024071
Quantité 5 g
SMILES O=C1CCOC2=C1C=C(C)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Pourcentage de pureté 95%