Learn More
6-Methylchromone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441650 5 g 5g
11431650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441650 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27002.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38445-23-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38445-23-7
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Numéro MDL MFCD00218598
Clé InChI HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methylchromone, 6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methylchromone hydrate, chromone, 6-methyl, acmc-20aly0, 6-methyl-4h-chromen-4-one #, 6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-methyl
CID PubChem 594810
Nom IUPAC 6-méthylchromen-4-one
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OC=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylchromone
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%