Learn More
6-méthylcoumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Methylcoumarin |
| Point de fusion | 74°C to 77°C |
| Point d’ébullition | 303°C (725 mmHg) |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 4222 |
| Poids de la formule | 160.17 |
| Pourcentage de pureté | 99% |