Learn More
6-Methylflavone, MedChemExpress
Code produit 16469186
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN6630
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Methylflavone
CAS 29976-75-8
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H12O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (211.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC=C(C)C=C13
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation