Learn More
6-Méthylheptane-2,4-dione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374639 2 g 2g
11491003 10 g 10g
11401013 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13373.04
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3002-23-1 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
6-Methylheptane-2,4-dione, is used as a multipurpose intermediate. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Méthylheptane-2,4-dione, est utilisé comme intermédiaire polyvalent. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, l’industrie pharmaceutique
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 à 8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3002-23-1
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.198
Numéro MDL MFCD00008939
Clé InChI IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-2,4-heptanedione, isovalerylacetone, 2,4-heptanedione, 6-methyl, unii-o97vug08ub, 6-methylheptan-2,4-dione, o97vug08ub, nsc94, nsc 94, acmc-1ct2p, 6-methyl-2,4-heptandione
CID PubChem 76354
Nom IUPAC 6-méthylheptane-2,4-dione
SMILES CC(C)CC(=O)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylheptane-2,4-dione
Densité 0.919
Point d’ébullition 183°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.456
Quantité 2 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1751122
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté ≥98%