Learn More
6-Méthylheptane-2,4-dione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Methylheptane-2,4-dione, is used as a multipurpose intermediate. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Méthylheptane-2,4-dione, est utilisé comme intermédiaire polyvalent. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, l’industrie pharmaceutique
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 à 8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methylheptane-2,4-dione |
| Densité | 0.919 |
| Point d’ébullition | 183°C |
| Point d’éclair | 58°C (136°F) |
| Indice de réfraction | 1.456 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Beilstein | 1751122 |
| Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
| Poids de la formule | 142.2 |
| Afficher plus |