Learn More
Acide 6-méthylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10772113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772113 1 g Flacon en verre ambré -
10120932 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10432474 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772113 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00015DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 77628-51-4
Formule moléculaire C7H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 182.20
Numéro MDL MFCD02083132
Clé InChI VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
CID PubChem 329979
Nom IUPAC 6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 97%