Learn More
6-méthylindole-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358466 1 g 1g
11368466 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17508.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4771-49-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4771-49-7
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00049347
Clé InChI LZERQSJGPXFAKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methylindole-3-carboxaldehyde, 6-methylindole-3-carboxyaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylindole-3-carbaldehyde, 6-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,6-methyl, pubchem7241, acmc-209ka7, ksc497o2l, 6-methylindole-3-caboxaldehyde
CID PubChem 4777902
Nom IUPAC 6-méthyl-1H-indole-3-carbaldéhyde
SMILES CC1=CC=C2C(NC=C2C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 185°C to 189°C
Quantité 1 g
Beilstein 386914
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%