Learn More
6-Méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388466 250 mg 250mg
11378466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17509.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3420-02-8 | C9H9N | 131.18 g/mol
It is a reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, reactant for preparation of indole linked triazole derivatives as antifungal agents, reactant for preparation of N-β-D-xylosyl-indole derivatives as SGLT2 inhibitors for management of hyperglycemia in diabetes, reactant for preparation of aminoguanidine derivatives of arylsulfonylacylindoles as antifungal agents, reactant for preparation of indolylindazoles and indolylpyrazolopyridines as interleukin-2 inducible T cell kinase inhibitors, reactant for preparation of arylsulfonylacetylindoles as anti-HIV-1 agents. 6-Methylindole was used in the synthesis of benz[c,d]indol-3(1H)-one derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sʼagit dʼun réactif pour la préparation dʼinhibiteurs de la tryptophane dioxygénase pyridyle-éthényl-indoles comme immunomodulateurs anticancéreux potentiels, réactif pour la préparation de dérivés du triazole liés à lʼindole en tant quʼagents antifongiques, réactif pour la préparation de N-β ;-D-xylosyl-indole en tant quʼinhibiteurs de la SGLT2 pour la gestion de lʼhyperglycémie, réactif pour la préparation de dérivés aminoguanidine dʼarylsulfonylacylindoles comme agents antifongiques, réactif pour la préparation dʼindolylindazoles et dʼindolylpyrazolopyridines comme inhibiteurs inductibles de la T-kinase interleukine2, réactif pour la préparation dʼarylsulfonylacétylindoles comme agents anti-VIH-1. Le 6-méthylindole a été utilisé dans la synthèse des dérivés bénz[c,d]indol-3 (1H)-one.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit sec. Tenir à lʼécart des métaux actifs, des bases, des agents oxydants et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3420-02-8
Numéro MDL MFCD00005682
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylindole
Point de fusion 29°C to 32°C
Densité 1.059
Point d’ébullition 112°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C11H15NO2
Indice de réfraction 1.6071
Quantité 250 mg
Beilstein 109708
Sensibilité Light sensitive
Synonyme n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-phénylcarbamate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
CID PubChem 137930
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquid