Learn More
6-méthylindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10061340 250 mg Flacon en verre 250mg
10366540 1 g Flacon en verre 1g
10075993 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133882500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3420-02-8 | C9H9N | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3420-02-8
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00005682
Clé InChI ONYNOPPOVKYGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
CID PubChem 137930
SMILES CC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylindole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 112°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6060 to 1.608
Quantité 250 mg
Beilstein 20, IV, 3214
Gravité spécifique 1.05
Nom IUPAC N-phénylcarbamate de tert-butyle
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Methylindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.