Learn More
6-Méthylnicotinamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methylnicotinamide |
| CAS | 6960-22-1 |
| Formule moléculaire | C7 H8 N2 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Pyridinecarboxamide','6-methyl-, Nicotinamide','6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 6-Methylnicotinamide, 6-Methylnicotinic acid amide, 6-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 69797 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C(=O)N |
| Nom IUPAC | 6-méthylpyridine-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
| Poids de la formule | 136.0637 |