Learn More
6-Méthylnicotinamide, TRC
Code produit 30465213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465213 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465213 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3232251G
 Article restreint
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Methylnicotinamide
CAS 6960-22-1
Formule moléculaire C7 H8 N2 O
Quantité 1 g
Synonyme 3-Pyridinecarboxamide','6-methyl-, Nicotinamide','6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 6-Methylnicotinamide, 6-Methylnicotinic acid amide, 6-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 69797
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1ccc(cn1)C(=O)N
Nom IUPAC 6-méthylpyridine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0637