Learn More
(+/-)-6-Méthylnicotine, TRC
Code produit 30471596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471596 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3232555MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-6-Methylnicotine
CAS 101540-79-8
Formule moléculaire C11 H16 N2
Quantité 5 mg
Synonyme Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, rac-6-Methylnicotine, (±)-6-Methylnicotine
Formule InChI InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1
SMILES CN1CCC[C@H]1c2ccc(C)nc2
Nom IUPAC 2-méthyl-5-[(2S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Poids de la formule 176.1313