Learn More
(6-méthylpyridin-2-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10753823
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10753823 1 g Flacon en verre ambré 1g
10384532 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RJC03579DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1122-71-0
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00023520
Clé InChI JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
CID PubChem 70736
Nom IUPAC (6-méthylpyridine-2-yl)méthanol
SMILES CC1=CC=CC(CO)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (6-Methylpyridin-2-yl)methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 97%