Learn More
6-Méthylpyridine-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326999 25 g 25g
11316999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26841.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1122-72-1 | C7H7NO | 121.139 g/mol
6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde was used in the synthesis of 1-(10-cyano- and -10-bromo-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)-4-[(arylmethylene)amino]piperazines which are compounds that exhibits anticon vulsant properties. 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde is used to produce 1-(6-methyl-pyridin-2-yl)-hexan-1-one with pent-1-ene at temperature of 100°C. This reaction will need reagent 2-amino-3-picoline and catalysts (Ph3P)3RhCl, Cp2ZrCl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-méthyl-2pyridinecarboxaldéhyde a été utilisé dans la synthèse du 1-(10-cyano- et du -10-bromo-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)-4-[(arylméthylène)amino]pipérazines, des composés qui présentent des propriétés d’anticonvulsant. Le 6-méthylpyridine-2-carboxaldéhyde est utilisé pour produire du 1-(6-méthyl-pyridine-2-yl)-hexan-1-one avec du pent-1-ène à une température de 100°C. Cette réaction nécessitera le réactif 2-amino-3-picoline et les catalyseurs suivants : (Ph3P)3RhCl et Cp2ZrCl2.
Solubilité
Soluble dans l’eau (750 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-72-1
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.139
Numéro MDL MFCD00006291
Clé InChI AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
CID PubChem 70737
Nom IUPAC 6-méthylpyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
Point de fusion 29°C to 33°C
Point d’ébullition 105°C to 108°C (12 mmHg)
Point d’éclair 68°C (155°F)
Indice de réfraction 1.527
Quantité 25 g
Beilstein 107476
Informations sur la solubilité Soluble in water (750g/L).
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 98%