Learn More
Ester pinacolique d’acide 6-méthylpyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15254348 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15254348 1 g 1g
15264348 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15254348 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454390010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 610768-32-6 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610768-32-6
Formule moléculaire C12H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.09
Numéro MDL MFCD08669608
Clé InChI JEECGGXGHJUYMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-picoline-5-boronic acid pinacol ester, 6-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-picoline-5-boronic acid pinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-picoline-5-boronic acidpinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid pinacolate
CID PubChem 16414272
Nom IUPAC 2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Nom chimique ou matériau 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.