Learn More
6-méthylquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15254218 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 15254218
Marque: Thermo Scientific Acros 295141000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-62-3
Formule moléculaire C10H9N
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00006804
Clé InChI LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
CID PubChem 7059
Nom IUPAC 6-methylquinoline
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylquinoline
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 256.0°C to 260.0°C
Point d’éclair >113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6125 to 1.6145
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Methylquinoline, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.