Learn More
6-méthylquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15244218 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 15244218
Marque: Thermo Scientific Acros 295140050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylquinoline
CAS 91-62-3
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 256.0°C to 260.0°C
Point d’éclair >113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule moléculaire C10H9N
Indice de réfraction 1.6125 to 1.6145
Numéro MDL MFCD00006804
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.06
Synonyme quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Clé InChI LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Nom IUPAC 6-methylquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
CID PubChem 7059
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Methylquinoline, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.