Learn More
Acide 6-méthylsalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15302042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
15302042 1 g 1g
15312042 5 g 5g
15322042 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15302042 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453060010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 567-61-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 567-61-3
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD01194284
Clé InChI HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol
CID PubChem 11279
ChEBI CHEBI:17637
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-6-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 6-Methylsalicylic acid
Point de fusion 170.0°C to 175.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylsalicylic acid, 98%
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.