Learn More
6-méthylsulfinylhexyl isothiocyanate, TRC
Code produit 30483864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Conditionnement:
2.50mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483864 5 mg 5mg
30467432 2.5 mg 2.50mg
30468168 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483864 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3267305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-35-7
Formule moléculaire C8 H15 N O S2
Poids moléculaire (g/mol) 205.34
Synonyme Isothiocyanic Acid 6-(Methylsulfinyl)hexyl Ester, 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, Hesperin
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-6-méthylsulfinyl-hexane
SMILES CS(=O)CCCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
Poids de la formule 205.0595